Learn More
Ginsenoside Re, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16491278
Marca: Medchem Express HYN0044
MedChemExpress Ginsenoside Re (Ginsenoside B2) is an extract from Panax notoginseng. Ginsenoside Re decreases the β-amyloid protein (Aβ). Ginsenoside Re plays a role in antiinflammation through inhibition of JNK and NF-κB.
Ginsenoside Re (Ginsenoside B2) is an extract from Panax notoginseng. Ginsenoside Re decreases the β-amyloid protein (Aβ). Ginsenoside Re plays a role in antiinflammation through inhibition of JNK and NF-κB.
Specifica
Materiale o nome chimico Ginsenoside Re
CAS 52286-59-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C48H82O18
Quantità 5 mg
Sinonimo Ginsenoside B2 Panaxoside Re Sanchinoside Re
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (52.79 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2C[C@]([C@@](CC[C@]3([H])[C@@](C)(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC/C=C(C)/C)(C)[C@]3([H])[C@H](O)C5)(C)[C@@]5([H])[C@]6(C)[C@]2([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC6)[C@@H]1O[C@@H]7O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O
Molecular Weight (g/mol) 947.15
Peso formulazione 947.15
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.