Learn More
Ginsenoside Rg1, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17535575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 17535575
Marca: Thermo Scientific Acros 469151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Ginsenoside Rg1
CAS 22427-39-0
Quantità 100 mg
Punto di fusione 188°C to 191°C
Formula molecolare C42 H72 O14
Peso formulazione 801.02
Numero MDL MFCD00210293
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Colore Colorless or White
Purezza ≥90%
InChI Key YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
SMILES CC(C)=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]3[C@H](C[C@@]21C)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S)-2-[(1S,3aR,3bR,5S,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7,11-dihydroxy-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 801.02