Learn More
Girard's Reagent T, 99%
Codice prodotto. 10326750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10326750
Marca: Thermo Scientific 119870500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-46-6 | C5H14ClN3O | 167.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-46-6
Formula molecolare C5H14ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 167.64
Numero MDL MFCD00012009
InChI Key YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
PubChem CID 67156
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Girard's Reagent T
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Indice di Merck 15, 4465
IUPAC Name (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride
Peso formulazione 167.64
Imballaggio Glass bottle
Quantità 50 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Girard''s Reagent T
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride