Learn More
Girard's Reagent T, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Girard's Reagent T |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl |
| Fieser | 01,410 |
| Indice di Merck | 15, 4465 |
| IUPAC Name | (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Peso formulazione | 167.64 |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Quantità | 50 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Girard''s Reagent T
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride