missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Givinostat hydrochloride

Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Descrizione
Givinostat hydrochloride is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor (IC50 = 7.5 to 16 nM). At low concentrations reduces release of pro-inflammatory cytokines, including TNFα, INFγ, IL-1α and IL-1β, from LPS stimulated PBMCs in vitro. Exhibits anti-inflammatory effects in vivo. Improves functional recovery and attenuates tissue damage in a mouse model of traumatic brain injury.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [6-[(Diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl-N-[4-[(hydroxyamino)carbonyl]phenyl]carbamate hydrochloride |
| CAS | 199657-29-9 |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 25 mg |
| Formula molecolare | C24H27N3O4.HCl |
| Peso formulazione | Observed MW: 457.95 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto