Learn More
Corning™ GL45 Polypropylene Screw Caps
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Light Gray
Purple
Verde
N. per custodia:
10/Cs.
20/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specifica
Specifica
| Colore | Purple |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 20/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Product Type | Plug Seal |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Storage bottle |
| Autoclavabile | Autoclavable |