Learn More
Tappo a vite GL45 per bottiglia da laboratorio per terreni GL 45 Pyrex
Codice prodotto. 15103937
Click to view available options
Include:
Due porte GL14
Tre porte GL14
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15103937
Marca: Pyrex 4537/04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per facilitare il travaso di liquidi all'interno di un sistema di collegamento chiuso e sterile. Il tappo a viteGL45 per flacone da laboratorio GL45Pyrex™ è integrato in un sistema di collegamento Pyrex™ ideale per laboratori di chimica e biotecnologia.
  • Connection system screwcaps for Pyrex™ GL 45 media-lab bottles facilitate the transfer of liquids within a closed and sterile system, ideal for chemistry and biotechnology laboratories
  • Begin by choosing a two or three port connection system screwcap, add tubing adapters and inserts to attach tubing
  • Four different tubing diameters can be accommodated (OD 1.6mm, 3.0mm, 3.2mm and 6.0mm)
  • The additional pressure compensation set that includes a membrane filter with 0.2μ m sized pores permits sterile pressure equalisation
  • Unused ports can be sealed with a blanking cap (15123937)
  • Components are fully interchangeable and compatible with both two and three port screwcaps
  • Screw caps and components are temperature resistance to 140°C
  • Autoclavable and dishwasher safe
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack.  PyrexTM low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for chemistry and biotechnology laboratories
Dimensioni filo 45 mm
Include Tre porte GL14
Product Type Tappo a vite GL45