Learn More
Tube capacity: 6Kg Glas-Col Dry Powder Rocking Shakers
Codice prodotto. 11765059 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2 to 60 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11765059
Marca: Tube capacity: 6Kg 5160515
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Uniquely designed rocking shaker with a mixing motion that tosses powder from end-to-end while rotating it around within the vessel. Cole-Parmer™ Glas-Col Dry Powder Rocking Shakers features an adjustable tilt capability and variable-speed control.
  • Adjustable tilt capability and variable-speed control let you achieve mixing action similar to mixing by hand
  • Adjustable silicone-lined rack resists chemical deterioration
Specifica
Angolo di oscillazione 20°
Capacità portata carico (sistema metrico) 6 kg
Intervallo di velocità 2 to 60 rpm
Tensione 240 V
Temperature Range (Metric) 0°C to 37°C
Wattage 180 W
Certificazione/Conformità CE
Precisione termica 37.7°C
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 43.18 cm
Altezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Tipo di unità di controllo Separate control box
Modello 099A RD9924CE
Include 6-ft. three-wire cord with plug (three-wire plug on 240 VAC models).
Intervallo temporizzatore 0 to 60 min.