Learn More
BRAND™ Glass Automatic Burette - BB
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Glass |
| Graduazioni | 0.05 mL |
| Include | Bottle |
| Tipo | Automatic Buret |