Learn More
BRAND™ Glass Automatic Burette - BB
Codice prodotto. p-7159984 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15895512
Marca: BRAND™ 922522
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Without intermediate stopcock. Includes bottle.
  • Safety stopcock
  • Individual conformity certificate
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Capacità (sistema metrico) 25 mL
    Materiale Glass
    Graduazioni 0.05 mL
    Include Bottle
    Tipo Automatic Buret