Learn More
Glass Balls, Pure, 3.7-4.1mm, Undrilled, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Codice prodotto. 10375750
Marca: Fisher Chemical G/0300/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Glass Balls, Pure, 3.7-4.1mm, Undrilled, Fisher Chemical, Quantity: 500g, Packaging: Plastic powder jar, MDL Number: 81645
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 81645
Specifica
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 250 g