Learn More
Hecht Karl™ Sfere in vetro
Codice prodotto. 10699421
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10699421
Marca: Hecht Karl™ 41401006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro trasparente lucido. Le sfere in vetro Karl Hecht™ sono utilizzabili come sfere di ebollizione, biglie di miscelazione e per colonne di distillazione.
 Spherical, solid, polished glass beads for general laboratory use.
Specifica
Tipo Sfera di vetro
Materiale Vetro
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Quantità Confezione da 1 kg