Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glass Beads
Codice prodotto. p-8010514
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 mm
0.30 mm
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10526332
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 0001 063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the dissolution of samples into powder
  • Glass construction
  • PbO-free
  • 1kg each in plastic bottle
  • For dissolution of samples into powder
Specifica
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 0.1 mm
Descrizione PbO-free