Learn More
Fisherbrand™ Struttura in vetro con microelettrodo pH con testa S7
Codice prodotto. 11716209 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
S7
Diametro (sistema metrico) corpo:
3 mm
4 mm
6 mm
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11716209
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With small diameters for use measuring pH on very small samples. Fisherbrand™ pH Microelectrodes can also be used for sample receptacles which are not very accessible.
  • pH range of 0 to 14
  • Temperature range of 0° to 80°C
  • Body manufactured from glass
Specifica
Tipi di connettore S7
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Da utilizzare con (applicazione) Capillary tubes, microtiter plates, tube tests and more
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) corpo 6 mm