Learn More
Gravis Bottiglia in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
30 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 110
pezzi 360
pezzi 86
Descrizione
- Available in a range of capacities
- Wide neck allows for ease of access to contents
- Manufactured from soda lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Vetro |
| N. per confezione | 72/conf. |
| Quantità | Confezione da 72 |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Bottiglia |