Learn More
Berlin Packaging™ Bottiglia in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 1428
pezzi 3168
pezzi 420
pezzi 51
Descrizione
- DIN 28 certification
- Amber or clear
- Round glass with narrow neck
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Parametri di certificazione | DIN 28 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Product Type | Bottiglia |