Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 94 mm |
| Product Type | Bottom |
| Descrizione | I.D.: 66 mm |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator (Type: 100mm) |
| Altezza (sistema metrico) | 113 mm |