Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Codice prodotto. 15504645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Altezza (sistema metrico):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Desiccator (Type: 100mm)
Desiccator (Type: 150mm)
Desiccator (Type: 200mm)
Desiccator (Type: 250mm)
Desiccator (Type: 300mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15504645 285 mm 288 mm Desiccator (Type: 300mm) Pezzo
15554635 239 mm 238 mm Desiccator (Type: 250mm) Pezzo
15554625 143 mm 158 mm Desiccator (Type: 150mm) Pezzo
15504635 192 mm 203 mm Desiccator (Type: 200mm) Pezzo
15504625 94 mm 113 mm Desiccator (Type: 100mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15504645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    295.55€ / pezzi 1
    Risparmia 56.45€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass only bottom for use with desiccator
  • Bottom for desiccator
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 285 mm
Product Type Bottom
Descrizione I.D.: 160 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator (Type: 300mm)
Altezza (sistema metrico) 288 mm