Learn More
Hellma™ Cella macro con ciotola in vetro
Codice prodotto. 11771804
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
17.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11771804
Marca: Hellma™ 1005020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
  • Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Tipo Macrocella
Capacità (sistema metrico) 17.5 mL
Materiale Vetro OS
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Quantità Confezione da 2
Lunghezza del percorso 50 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometro
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spettroscopia