Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro marrone con stopper in polietilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
10,000 mL
100 ml
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 ml
5000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Smeriglio standard 10/19 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With polyethylene stopper
- With amber stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Limite di errore | ±0,04 ml |
| Giunto rastremato standard | Smeriglio standard 10/19 NS |
| Tolleranza | ±0.04 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |