Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro marrone con stopper in polietilene
Codice prodotto. 11942043
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
10,000 mL
100 ml
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
NS 14/23
Smeriglio standard 10/19 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11942043
Marca: Hirschmann™ 2822175
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Achieve precise standard solutions. Hirschmann™ Class A Volumetric Flasks with Poly Stopper is standardized to contain or to deliver a definite amount of liquid. Flask has silver diffusion ink with brown graduations.
  • With polyethylene stopper
  • With amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Spezifikation
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Limite di errore ±0.06 mL
Giunto rastremato standard 12/21 NS Standard Ground
Tolleranza ±0.06 ml
Graduated
Classe A
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt