Learn More
BUCHI Glass Bulb Tube Ends
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Up to 4 bulbs for fractional distillation
- 5 to 40 mL sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Tipo | Bulb Tube End |
| Materiale | Glass |