Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Disposable Capillary Pipettes can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
Marca:  Hirschmann™ 9600299
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.48600kg
Codice prodotto. 11762313
  • 123.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With ringmark
  • Conformity certified
  • Manufactured from durable DURAN™ glass
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
0.25%
Glass
50 to 100 μL
Single-use
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Ring Mark
Capillary Pipette