Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Disposable Capillary Pipettes can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
118.00€ - 150.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
---|---|
Materiale | Glass |
Include | Ring Mark |
Tipo | Capillary Pipette |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11762293
|
Hirschmann™
9600105 |
1 - 5 μl |
132.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11762313
|
Hirschmann™
9600299 |
50 to 100 μL |
123.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11772313
|
Hirschmann™
9600199 |
100 μL |
118.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15559035
|
Hirschmann™
9602144 |
44.7 μL |
150.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11772323
|
Hirschmann™
9600222 |
100 to 200 μL |
123.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11712313
|
Hirschmann™
9600210 |
10 μl |
126.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11702313
|
Hirschmann™
9600110 |
10 μl |
122.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742313
|
Hirschmann™
9600240 |
20 to 40 μL |
123.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11752313
|
Hirschmann™
9600150 |
50 μl |
118.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11722313
|
Hirschmann™
9600120 |
20 μl |
123.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With ringmark
- Conformity certified
- Manufactured from durable DURAN™ glass
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC | |
Ring Mark | |
Single-use |
Glass | |
Capillary Pipette |