Learn More
Cole-Parmer™ Glass Capillary Pipette
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
41 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.55 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.79 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41 mm |
| Tipo | Capillary Pipette |