Learn More
Bellingham + Stanley™ Glass Center Polarimeter Tubes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Filling tubes with standard 8mm glass in the center
- Features a funnel shaped center fill cup for viscous samples
- Precision ground with windows made from specially selected low-strain glass
- Available in 100mm and 200mm lengths
Specifica
Specifica
| Tipo | Polarimeter Tube with Funnel-shaped Center Fill Cup for Viscous Samples |
| Materiale | Glass, Standard 8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polarimeter |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |