Learn More
Brand™ Ungraduated Glass Centrifuge Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™
- Wall thickness of approx.. 1.0mm
- Provided in packs of 100
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 11 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| N. per custodia | 100 Pack |
| N. per confezione | 100 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Forma | Rimless |
| Diametro (sistema metrico) | 16.5 mm |
| Graduated | No |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| RCF max | 3500 RCF |