Learn More
Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Conical
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass (3.3)
Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
112 mm
98 to 100 mm
Product Type:
Rimless Centrifuge Tube
Rimmed Centrifuge Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Graduazioni:
10 mL, 1/10 with mark at 15 mL
15 mL, 1/10
Descrizione
- Conical bottom.
- Graduated or ungraduated.
- Rimmed or rimless.
- AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 to 15 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Da utilizzare con | Centrifuge |
| N. per custodia | 100/Box |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Graduated | No |
| Product Type | Rimless Centrifuge Tube |