Learn More
Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Conical
Codice prodotto. p-7115706
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass (3.3)
Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
112 mm
98 to 100 mm
Product Type:
Rimless Centrifuge Tube
Rimmed Centrifuge Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Graduazioni:
10 mL, 1/10 with mark at 15 mL
15 mL, 1/10
Codice prodotto. 10553462
Marca: Karl Hecht™ 40940014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear, glass centrifuge tubes provide superior visibility. Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Conical are available graduated/ungraduated, rimmed/rimless, and constructed of AR™ soda glass or Duran™ borosilicate.
  • Conical bottom.
  • Graduated or ungraduated.
  • Rimmed or rimless.
  • AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 to 15 mL
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con Centrifuge
N. per custodia 100/Box
Lunghezza (sistema metrico) 98 to 100 mm
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated No
Product Type Rimmed Centrifuge Tube