Learn More
Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 to 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Threaded tube with cap closures.
- Ungraduated.
- Sterilizable up to 121°C.
- Conical bottoms.
- AR™ glass construction.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 to 15 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Da utilizzare con | Centrifuge |
| N. per confezione | 100 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 112 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Closure Included | Yes |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |