Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Chromabond™ C8 SPE Column
Codice prodotto. 10266661 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 10266661
Marca: Macherey-Nagel™ 730024G
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 8%
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Da utilizzare con (applicazione) Pesticides, PCBs Applications
Dimensione particelle 45 μm
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g