Learn More
Hecht Karl™ Glass Class AS Volumetric Pipet
Codice prodotto. 10033811
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10033811
Marca: Hecht Karl™ 42556032
Solo null disponibili
Specifica
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, Conformity certified
Classe AS
Materiale Glass
Graduato
Colore graduazione Amber
Quantità 1 Pack
Tolleranza 0.015 mL
Volume (sistema metrico) 5 mL
Tipo Volumetric Pipet