Learn More
Hecht Karl™ Glass Class AS Volumetric Pipet
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Calibrato | Yes |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, Conformity certified |
| Classe | AS |
| Materiale | Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Amber |
| Quantità | 1 Pack |
| Tolleranza | 0.02 mL |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Tipo | Volumetric Pipet |