Learn More
Hanna Instruments™ Elettrodo pH combinato in vetro
Codice prodotto. p-8001433
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10360101
Marca: Hanna Instruments™ HI1131B
Edge
Sensing electrode made with a silver ring with a design that is ideal for use in argentometric titrations.
  • Features a glass body, refillable, double junction pH electrode with a BNC connector 
  • Features a single ceramic junction in the outer reference cell and the spherical pH sensing portion is made with high temperature glass
  • Ideal for laboratory samples, beer and other liquid samples, as well as general purpose use
  • Uses high temperature (HT) glass, spherical bulb, glass body, single ceramic frit, double junction and is refillable with 3.5M KCl
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Elettrodo pH combinato
Da utilizzare con (applicazione) Per laboratorio e analisi della birra
Include Cavo coassiale da 1 m, connettore BNC
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 20 a 40 °C