Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Coplin Staining Jar
Click to view available options
Conteggio vetrini:
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Clear glass
- High wall shape
- With screw cap
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass |
| Tipo | Coplin Staining Jar |
| Conteggio vetrini | 5 |
| Dimensioni (L x P) | 45 x 45 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 105 mm |