Learn More
Hirschmann™ Montavetrini in vetro con certificazione CE a IVD 98/79 EC
Codice prodotto. 10099780
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 26 mm
Product Type:
Montavetrino
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10099780
Marca: Hirschmann™ 8000124
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per camere di conta
  • Superficie molata e lucidata
  • Numero di LOTTO sulla confezione
  • Etichettato con: data di scadenza, CE ai sensi delle norme IVD 98/79CE. In base alle normative di calibrazione tedesche (Eichordnung), si possono commercializzare e utilizzare nella Germania Occidentale solo coperchi in vetro per emocitometro con calibrazione ufficiale
Specifica
Product Type Montavetrino
Materiale Vetro
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Dimensioni (L x P) 20 x 26 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Emocitometro