Learn More
Eppendorf™ Glass Cuvette
Codice prodotto. 15204576 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Model: 4011, semi-micro
Model: 4052, flow-through
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15204576
Marca: Eppendorf™ 4052102001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for a variety of applications
  • Optical glass composition
  • Available in a variety of models and sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cuvette
Descrizione Model: 4052, flow-through
Materiale Glass
Quantità 1 Each
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometer
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectroscopy