Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Distillation Thermometer
Codice prodotto. 10294621
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 150°C
0°C to 250°C
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
70 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10294621
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05065006
Solo null disponibili
Specifica
Riempimento bottiglia Isoamyl Benzoate
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Materiale Glass
Product Type Distillation Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (Metric) 0°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 250°C