Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Distillation Thermometer
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 150°C
0°C to 250°C
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
70 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Riempimento bottiglia | Paraffin Oil |
| Lunghezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Materiale | Glass |
| Product Type | Distillation Thermometer |
| Temperatura max (sistema metrico) | 150°C |
| Min. Temperature (Metric) | 0°C |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 150°C |