Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Distillation Thermometer
Codice prodotto. p-8007303
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 150°C
0°C to 250°C
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
70 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10294051
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05065001
Solo null disponibili
Specifica
Riempimento bottiglia Paraffin Oil
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Materiale Glass
Product Type Distillation Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) 0°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 150°C