Learn More
Gravis Glass Dropper Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
N. per custodia:
127 ciascuno
156 ciascuno
Dimensione della confezione:
pezzi 127
pezzi 156
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass
- Delivered assembled with screw cap, squirt bulb, and tube
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Materiale | Glass |
| N. per custodia | 156 ciascuno |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |