Learn More
Gravis Glass Dropper Bottles
Codice prodotto. 11764905
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
N. per custodia:
127 ciascuno
156 ciascuno
Dimensione della confezione:
pezzi 127
pezzi 156
Codice prodotto. 11764905
Marca: Gravis C007341127+U26061INV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
For the storage and dispensing of small amounts of liquid samples. Gravis Glass Dropper Bottles are available in three different capacities to fit your needs.
  • Manufactured from soda lime glass
  • Delivered assembled with screw cap, squirt bulb, and tube
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Materiale Glass
N. per custodia 127 ciascuno
Altezza (sistema metrico) 120 mm