Learn More
Gravis Glass Dropper Bottles
Codice prodotto. p-8009929
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
N. per custodia:
127 ciascuno
156 ciascuno
Dimensione della confezione:
pezzi 127
pezzi 156
Codice prodotto. 11726824
Marca: Gravis C007271156+U26031INV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the storage and dispensing of small amounts of liquid samples. Gravis Glass Dropper Bottles are available in three different capacities to fit your needs.
  • Manufactured from soda lime glass
  • Delivered assembled with screw cap, squirt bulb, and tube
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Materiale Glass
N. per custodia 156 ciascuno
Altezza (sistema metrico) 90 mm