Learn More
Kartell™ Spatola per uso generico in nylon con fibra di vetro
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10295181
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
Forma:
con estremità piatte
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10295181
Marca: Kartell™ 0059400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzato in nylon con fibra di vetro per un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche Le spatole in nylon con fibra di vetro Kartell™ sono adatte per l'industria alimentare e delle bevande, il lavoro di laboratorio e gli ambienti educativi.
Manufactured from glass fiber nylon for excellent chemical resistance. Kartell™ Glass Fiber Nylon Spatulas are suitable for use in food and beverage industry, laboratory work and educational settings.
  • General purpose spatulas with excellent chemical resistance
  • Scraper plus spoon or double scraper configuration
  • Autoclavable
  • Manufactured to DIN12890 standard
Specifica
Quantità Confezione da 10
Autoclavabile
Forma con estremità piatte
Colore Rosso
Certificazione/Conformità Standard NSF/ANSI 51, DIN 12890
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso nell'industria alimentare e delle bevande, spatole economiche per uso generico
Larghezza (sistema metrico) Da 13 a 17 mm
Materiale Nylon con fibra di vetro
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm