Learn More
Kartell™ Spatola per uso generico in nylon con fibra di vetro
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
Forma:
con estremità piatte
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Manufactured from glass fiber nylon for excellent chemical resistance. Kartell™ Glass Fiber Nylon Spatulas are suitable for use in food and beverage industry, laboratory work and educational settings.
- General purpose spatulas with excellent chemical resistance
- Scraper plus spoon or double scraper configuration
- Autoclavable
- Manufactured to DIN12890 standard
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | con estremità piatte |
| Colore | Rosso |
| Certificazione/Conformità | Standard NSF/ANSI 51, DIN 12890 |
| Product Type | Spatola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso nell'industria alimentare e delle bevande, spatole economiche per uso generico |
| Larghezza (sistema metrico) | Da 13 a 17 mm |
| Materiale | Nylon con fibra di vetro |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido