Learn More
Kartell™ Spatola per uso generico in nylon con fibra di vetro
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Manufactured from glass fiber nylon for excellent chemical resistance. Kartell™ Glass Fiber Nylon Spatulas are suitable for use in food and beverage industry, laboratory work and educational settings.
- Spatole a uso generico con eccellente resistenza chimica
- Con cucchiaio e raschietto o doppio raschietto
- Autoclavabili
- Prodotte secondo gli standard DIN12890
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | con estremità a cucchiaio |
| Capacità (sistema metrico) | 1.8 ml |
| Colore | Rosso |
| Certificazione/Conformità | Standard NSF/ANSI 51, DIN 12890 |
| Product Type | Spatola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso nell'industria alimentare e delle bevande, spatole economiche per uso generico |
| Larghezza (sistema metrico) | Da 15 a 20 mm |
| Materiale | Nylon con fibra di vetro |
| Vedi altri risultati |