Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Stile:
I.D.: 20 mm
I.D.: 25 mm
I.D.: 30 mm
I.D.: 40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Glass |
| Stile | I.D.: 30 mm |
| Tipo | Flash Column |
| Include | with Adapter and PTFE Tap |
| Tipo di colonna | Flash Chromatography Glass Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suited The Separation of Compounds up to Gram Levels No Expensive Equipment Required |