Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Codice prodotto. p-8012120 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Stile:
I.D.: 20 mm
I.D.: 25 mm
I.D.: 30 mm
I.D.: 40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10440132
Marca: Macherey-Nagel™ 727400
Solo null disponibili
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Glass
Stile I.D.: 20 mm
Tipo Flash Column
Include with Adapter and PTFE Tap
Tipo di colonna Flash Chromatography Glass Column
Da utilizzare con (applicazione) Suited The Separation of Compounds up to Gram Levels No Expensive Equipment Required