Learn More
Sartorius™ Imbuti in vetro
Codice prodotto. 10440873 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
250 ml
400 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 10440873
missing translation for 'mfr': Sartorius™ 6980198
Only null left
Add to basket
Add to basket
Per l'uso con i gruppi portafiltro a vuoto in vetro. Gli imbuti in vetro Sartorius™ sono realizzati in vetro borosilicato di alta qualità. Disponibili con capacità di 30, 250 e 400 ml.
  • Available in three sizes for use with various filter sizes and filtration applications
  • Constructed of autoclavable borosilicate glass
  • For use in glass vacuum filter holder assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione con gruppi portafiltro a vuoto in vetro
Product Type Imbuto in vetro