Learn More
Sartorius™ Imbuti in vetro
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
250 ml
400 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Available in three sizes for use with various filter sizes and filtration applications
- Constructed of autoclavable borosilicate glass
- For use in glass vacuum filter holder assemblies
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 400 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione con gruppi portafiltro a vuoto in vetro |
| Product Type | Imbuto in vetro |